安全性情報
70167
Millipore
麦芽エキス
suitable for microbiology,
Purified and clarified malt extract, supplemented with growth factors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
由来生物
corn
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
chlorides, ~2%
reducing sugars (as maltose), ≥60%
強熱残分
~3%
損失
~6% loss on drying
pH
5-6 (3% in H2O)
溶解性
H2O: 3%, faintly turbid, yellow
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
麦芽エキス粉末は、発芽した麦芽の水抽出物から作られ、栄養素を保つために低温乾燥されます。この麦芽エキスは、精製・清澄化した麦芽エキスに増殖因子を補給したものです。本化合物は水に可溶性です。炭水化物(主にマルトース)と増殖因子の混合物が含まれています。真菌の培養に利用される培地での使用に理想的です。
アプリケーション
麦芽エキス粉末は、培地の栄養の質を高めるため特定の培地に添加されます。真菌や酵母、カビの増殖や培養の促進に最適です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70167-100G:
70167-VAR:
70167-BULK:
70167-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Losee L Ling et al.
Nature, 517(7535), 455-459 (2015-01-07)
Antibiotic resistance is spreading faster than the introduction of new compounds into clinical practice, causing a public health crisis. Most antibiotics were produced by screening soil microorganisms, but this limited resource of cultivable bacteria was overmined by the 1960s. Synthetic
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.