Merck
75041
Supelco
ネオヘスペリジンジヒドロカルコン
analytical standard
別名:
1-(4-((2-O-[6-デオキシ-α-L-マンノピラノシル]-β-D-グルコピラノシル)オキシ)-2,6-ジヒドロキシフェニル)-3-[3-ヒドロキシ4-メトキシフェニル]-1-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H36O15
CAS番号:
分子量:
612.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤15% water
mp
156-158 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc2O)cc1O
InChI
1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
ITVGXXMINPYUHD-CUVHLRMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neohesperidin dihydrochalcone is a non-nutritive sweetening agent, widely used as flavor enhancer and flavor modifier in food products. It is also involved in improving the sweetness profile and suppressing bitterness/saltiness properties.
アプリケーション
Neohesperidin dihydrochalcone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fruits and wastewater samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
75041-BULK:
75041-100MG:
75041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food Analysis by HPLC, Second Edition, 100(2) (2000)
Determination of eight artificial sweeteners in wastewater by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kokotou.GM and Thomaidis.SN
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 5(16), 3825-3833 (2016)
Nollet .L.ML
Food Analysis by HPLC, Second Edition, (2) (2000)
Hesperidin and neohesperidin dihydrochalcone on different experimental models of induced gastric ulcer
Suarez.J, et al.
Phytotherapy Research, 10(7), 616- 618 (1996)
A high-pressure liquid chromatographic method for the quantitation of neohesperidin dihydrochalcone
Fisher.FJ
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(3), 682-683 (1977)