Merck
47827
Supelco
シクラミン酸ナトリウム
analytical standard
別名:
N-シクロヘキシルスルファミン酸ナトリウム, N-シクロヘキシルスルファミン酸 ナトリウム塩, サイクラミン酸 ナトリウム塩, サイクラミン酸ナトリウム, シクロヘキサンスルファミン酸 ナトリウム塩, シクロヘキサンスルファミン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NHSO3Na
CAS番号:
分子量:
201.22
Beilstein:
4166868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
E番号:
E952
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sodium cyclamate may be used as a reference standard in the determination of sodium cyclamate in artificial food and beverages using ion chromatography (IC).
生物化学的/生理学的作用
フェニルスルファミン酸塩はヒトが感知できる甘味物質です。発がんの可能性について動物モデルで研究された「第一世代」の甘味料です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47827:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Separation and simultaneous determination of four artificial sweeteners in food and beverages by ion chromatography.
Zhu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1085(1), 143-146 (2005)
Miesje van der Stoel et al.
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-23)
Endothelial YAP/TAZ (YAP is also known as YAP1, and TAZ as WWTR1) signaling is crucial for sprouting angiogenesis and vascular homeostasis. However, the underlying molecular mechanisms that explain how YAP/TAZ control the vasculature remain unclear. This study reveals that the