Merck
79157
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
5-Amino-3-cyano-13C-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]- 4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]pyrazole-13C3, Fipronil-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C8H4Cl2F6N4OS
分子量:
441.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[13C]1=[13C](S(C(F)(F)F)=O)[13C]([13C]#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
関連するカテゴリー
詳細
Find more information here fipronil
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.