Merck
83714
Millipore
XLT4 Agar Supplement
suitable for microbiology
別名:
Sodium tetradecyl sulfate, 7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sodium salt, Niaproof® 4, Sodium tetradecyl sulfat, Sodium7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H29NaO4S
CAS番号:
分子量:
316.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
A supplement for XLT4 Agar Base, for the isolation and identification of pathogenic Enterobacteriaceae, especially Salmonella spp.
法的情報
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
83714-BULK-F:
83714-100ML-F:
83714-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahmed Fatimi et al.
Acta biomaterialia, 8(7), 2712-2721 (2012-04-11)
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with a stent graft is limited by the persistence or recurrence of endoleaks. These are believed to be related to the recanalization of the aneurismal sac by endothelialized neochannels, which could lead to late