Merck
88656
Supelco
カフタル酸
analytical standard
別名:
2-カフェオイル-L-酒石酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O9
CAS番号:
分子量:
312.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
InChI Key
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
88656-VAR:
88656-BULK:
88656-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicole Schöbel et al.
Chemical senses, 39(6), 471-487 (2014-04-11)
Astringency is an everyday sensory experience best described as a dry mouthfeel typically elicited by phenol-rich alimentary products like tea and wine. The neural correlates and cellular mechanisms of astringency perception are still not well understood. We explored taste and
Alejandro Cáceres-Mella et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(29), 7255-7262 (2014-07-02)
The chemical and sensory effects of storing Sauvignon Blanc in colored bottles and exposing them to artificial light were examined. The colors of the bottles chosen were Dead Leaf Green, Antique Green, Amber, and Flint. The light was provided by
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)