Merck
15029
Sigma-Aldrich
カフタル酸
≥97.0%
別名:
2-カフェオイル-L-酒石酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O9
CAS番号:
分子量:
312.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
不純物
≤10% water
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
InChI Key
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カフタル酸(CFA)はヒドロキシケイ皮酸(HCA)サブグループに属するポリフェノール化合物です。コーヒー酸の誘導体です。カフタル酸は主にEchinacea purpureaから得られます。
アプリケーション
カフタル酸は以下の用途に使用されています:
  • 2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル(DPPH)アッセイを用いて赤ワインの抗酸化力(AOP)を測定するための標準的な抗酸化剤として
  • 2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル(DPPH)アッセイおよびフォリン-チオカルト(FC)アッセイを用いて白ワインの抗酸化力を測定するため、二酸化硫黄(SO2)と共に抗酸化剤として
  • さまざまなEchinacea purpurea抽出物を投与したラットの骨髄に対する骨髄造血作用を評価するため
  • コンコードグレープジュースおよびジュースを飲んだ後のヒト血漿および尿のその代謝物中の(ポリ)フェノール化合物を同定するため
生物化学的/生理学的作用
カフタル酸はラットのインドメタシン誘発性胃潰瘍に対して抗酸化効果および抗炎症効果を示します。抗変異原性特性も示します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15029-BULK:
15029-5MG:
15029-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaomeng Zhang et al.
Mutation research, 723(2), 182-189 (2011-05-24)
Our study demonstrated that the formation of DNA adducts in liver, lungs, colon and kidneys of mice given a carcinogenic heterocyclic amine, 2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline (MeIQx) or 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP), in the diet significantly decreased following the administration of the juice of Vitis
Laura Bertalanič et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(50), 12282-12288 (2012-11-29)
Solvent composition has a large influence on measured antioxidant potential (AOP) of model polyphenols and red wines with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). We have shown that incorporation of aqueous buffer in the assay medium results in higher reactivity of catechin and caftaric
Jozef Hudec et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(14), 5689-5696 (2007-06-21)
The changes of the antioxidant (AOA) and antiradical activities (ARA) and the total contents of phenolics, anthocyanins, flavonols, and hydroxybenzoic acid in roots and different aerial sections of Echinacea purpurea, nettle, and dandelion, after treatment with ornithine decarboxylase inhibitor, a
Sindhura Ramasahayam et al.
Planta medica, 77(17), 1883-1889 (2011-08-27)
Echinacea species are used for beneficial effects on immune function, and various prevalent phytochemicals have immunomodulatory effects. Using a commercial E. purpurea (L.) Moench product, we have evaluated the myelopoietic effect on bone marrow of rats treated with various extracts
Angelique Stalmach et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(17), 9512-9522 (2011-08-05)
Analysis of Concord grape juice by HPLC with ESI-MS(n), PDA, and fluorescence detection resulted in the identification and quantification of 60 flavonoids and related phenolic compounds, which were present at an overall concentration of 1508 ± 31 μmol/L. A total
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)