Merck
90922
Millipore
ミューラー・ヒントン・ブロス2
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, Cation-adjusted
別名:
M-H 2ブロス, M-H 2ブロス、ミューラー・ヒントン・ブロス2, ミューラー・ヒントンIIブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171504
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
acid hydrolysate of casein, 17.5 g/L
beef extract, 3 g/L
starch, 1.5 g/L
包装
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
light yellow
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
詳細
ミューラー・ヒントン・ブロス2は、食品や臨床材料に含まれる最も頻繁に見られる好気性細菌および通性嫌気性細菌の抗菌薬感受性試験に推奨されます。この培地はバッチ間の再現性が良好です。スルホンアミド、トリメトプリム、テトラサイクリンの各阻害剤の濃度は低く、ほとんどの非選好性病原体に対して十分な増殖を示しています。カゼイン酸加水分解物および牛肉エキスは、微生物の増殖をサポートするアミノ酸やその他の窒素含有物質、ミネラル、ビタミン、炭素を供給します。Enterococcus faecalisおよびスルファメトキサゾール-トリメトプリムを使用してMIC値を測定するには、アミノ酸源中のチミンおよびチミジンの含有量が特別に低い必要があります。デンプンは、培地中に存在し抗生物質や微生物の増殖に阻害効果を及ぼす可能性のある有毒物質を中和します。オートクレーブ処理中に、デンプンから少量のブドウ糖が加水分解され、これがエネルギー源となります。培地のイオン濃度を調整するために、カルシウム塩とマグネシウム塩が添加されます。
アプリケーション
カチオン補正ミューラー・ヒントン・ブロス2は、臨床検体から分離した迅速発育好気性細菌および通性嫌気性細菌の感受性試験のための定量法における使用を目的としています。Escherichia coli、Bacillus subtilis、Staphylococcus aureusの培養およびドキシサイクリンの段階希釈に使用されています。
特徴および利点
NutriSelect® Plusは粉末培地製品であり、以下を提供します。
  • 業界標準に準拠した成長促進試験による品質管理
  • ISO9001に基づく品質保証
  • 費用効率の高い粉末培地
調製ノート
22 gを蒸留水1,000mLに懸濁します。必要に応じて加熱し、培地を完全に溶解します。分注し、10〜15ポンド加圧(115〜121℃)、10分間オートクレーブすることにより滅菌します。過熱しないでください。注ぐ前によく混和します。
注:本培地には、カルシウム20〜25 mg/Lおよびマグネシウム10〜12.5 mg/Lとなるよう塩類を適宜添加します。また、性能パラメータに合わせるため別途必要に応じて添加します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90922-500G:
90922-BULK:
90922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Joshua S Moskowitz et al.
Biomaterials, 31(23), 6019-6030 (2010-05-22)
While the infection rate of orthopedic implants is low, the required treatment, which can involve six weeks of antibiotic therapy and two additional surgical operations, is life threatening and expensive, and thus motivates the development of a one-stage re-implantation procedure.
Mohaned Shilaih et al.
Antiviral therapy, 23(1), 91-94 (2017-05-13)
Despite being used by more than 18 million people our understanding of the extent of the effects of antiretrovirals on the human body and other organisms remains incomplete. In addition, the direct effect of antiretrovirals on the gut microbiota of
Thomas Kohler et al.
Journal of bacteriology, 191(13), 4482-4484 (2009-05-12)
Skin-colonizing gram-positive bacteria produce wall teichoic acids (WTAs) or related glycopolymers for unclear reasons. Using a WTA-deficient Staphylococcus aureus mutant, we demonstrated that WTA confers resistance to antimicrobial fatty acids from human sebaceous glands by preventing fatty acid binding. Thus
Inês Martins-Oliveira et al.
European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 39(10), 1907-1914 (2020-06-03)
The urgent need for rapid antimicrobial susceptibility is broadly apparent from government reports to the lay press. Accordingly, we developed a flow-cytometry assay (FCM) for evaluating ceftolozane-tazobactam (C/T) susceptibility directly on blood cultures (BC) requiring < 2 h from flag
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable