Merck
909548
Sigma-Aldrich
ROPAC
Umicore
別名:
Acetylacetonatocarbonyltriphenylphosphinerhodium(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22O3PRh
CAS番号:
分子量:
492.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
200-204 °C
SMILES記法
[Rh].P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=[C]
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
InChI Key
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ROPAC is a homogeneous catalyst useful for carbonylation, hydroformylation, and hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909548-VAR:
909548-1G:4548173360683
909548-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)