Merck
93395
Millipore
トリプトンソーヤ酵母抽出物寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
TSYEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
dextrose, 2.5 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
papaic digest of soyabean meal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 6.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Listeria spp.
アプリケーション
トリプトン大豆酵母エキス寒天は、ヘンリーの光によるListeriaの検出に適しています。ISO委員会も、ISO 10560:1993仕様で推奨しています。
調製ノート
蒸留水1,000 mLに51 gを懸濁させます。穏やかに沸騰させて培地を完全に溶かします。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
93395-500G:
93395-BULK:
93395-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)