APIファミリー
amikacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N([C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CN)O)O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)N)O)CO)C(=O)[C@@H](O)CCN
InChI
1S/C22H43N5O13/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+/m0/s1
InChI Key
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
その他情報
関連製品
適用法令
Jan Code
A0368000:
A0368000-200MG:
A0368000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック