Merck
A5040
Supelco
3-アミノ安息香酸エチル メタンスルホン酸塩
analytical standard
別名:
MS-222, トリカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2 · CH4SO3
CAS番号:
分子量:
261.29
Beilstein:
3775022
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~148 °C
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-アミノ安息香酸エチルメタンスルホン酸塩は、養殖で広く使用されているエステル型麻酔のクラスに属する合成ベンゾカイン誘導体です。
アプリケーション
エチル 3-アミノ安息香酸エチルメタンスルホン酸塩(分析スタンダード)は、次のように使用できます:
  • ラテラルフロー・イムノクロマトグラフィーストリップ(LF-ICS)法を用いる 魚試料中のトリカインの分析のための 抗TMSモノクローナル抗体(mAb) の調製
  • 高速液体クロマトグラフィー-タンデム型質量分析(HPLC-MS/MS)による分析のための、 コイの血液、筋肉、肝臓の試料からのトリケインメタンスルホン塩の改変QuEChERSサンプル抽出
  • 2重検査ラインの3色イムノクロマトグラフィー試験ストリップ(TS-DTL)を用いる 養殖水、魚、エビの試料におけるメシル酸トリカインおよびマラカイトグリーンの多成分残留検出
  • サンプル処理のために固相抽出を用い、 定量のために液体クロマトグラフィー-タンデム型質量分析(LC-MS/MS)を用いる 水試料のMS-222分析
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5040-5G:
A5040-100G:
A5040-250G:
A5040-BULK:
A5040-VAR:
A5040-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lomeli Carpio Shull et al.
Developmental biology, 461(2), 132-144 (2020-02-12)
The formation of the craniofacial skeleton is a highly dynamic process that requires proper orchestration of various cellular processes in cranial neural crest cell (cNCC) development, including cell migration, proliferation, differentiation, polarity and cell death. Alterations that occur during cNCC
Wouter Koole et al.
Disease models & mechanisms, 7(7), 929-936 (2014-02-04)
Mosaic analysis, in which two or more populations of cells with differing genotypes are studied in a single animal, is a powerful approach to study developmental mechanisms and gene function in vivo. Over recent years, several genetic methods have been
Monica Bonetti et al.
PloS one, 9(4), e94884-e94884 (2014-04-17)
The PTPN11 (protein-tyrosine phosphatase, non-receptor type 11) gene encodes SHP2, a cytoplasmic PTP that is essential for vertebrate development. Mutations in PTPN11 are associated with Noonan and LEOPARD syndrome. Human patients with these autosomal dominant disorders display various symptoms, including
Sandra E Hernández et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 39(6), 584-590 (2012-07-07)
Three anaesthetics (MS222, clove oil and a mixture of ketamine/diazepam) were administered to cane toads to determine their effect on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Time to induction and recovery and any adverse events were also evaluated. Prospective randomized experimental trial.
B Ju et al.
Oncogenesis, 3, e96-e96 (2014-04-02)
Dysregulation of Sonic hedgehog (Shh) signaling has been implicated in glioma pathogenesis. Yet, the role of this pathway in gliomagenesis remains controversial because of the lack of relevant animal models. Using the cytokeratin 5 promoter, we ectopically expressed a constitutively