Merck
BP327
テオフィリン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1,3-ジメチルキサンチン, 2,6-ジヒドロキシ-1,3-ジメチルプリン, 3,7-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N4O2
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
13463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
theophylline
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Theophylline BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Caffeine Citrate Oral Solution
  • Dantrolene Oral Suspension
  • Dantrolene Sodium
  • Caffeine Citrate Injection
  • Aminophylline Injection
  • Theophylline Prolonged-release Tablets
  • Aminophylline Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ホスホジエステラーゼ阻害剤、利尿剤、強心剤、筋弛緩剤、喘息治療薬。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 1
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP327:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)