Merck
C0691000
セフトリアキソン 二ナトリウム塩 ヘミ(七水和物)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ceftriaxone disodium salt hemi(heptahydrate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N8Na2O7S3 · 3.5H2O
CAS番号:
分子量:
661.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ceftriaxone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
InChI Key
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ceftriaxone sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C0691000:
C0691000-80MG:
C0691000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhihui Luo et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(1), 69-76 (2013-05-01)
In this paper, the selectively enhanced antibacterial effects of ZnO nanorods with several kinds of conventional medical antibiotics are investigated. Compares to gentamicin, clarithromycin and ofloxacin, ZnO nanorods could obviously achieve synergistic antibacterial effects with ceftriaxone against Escherichia coli (E.
Filippo Lagi et al.
Journal of travel medicine, 20(2), 128-130 (2013-03-08)
We present the case of two Australian tourists aged 25 and 26  years who, after immersion in a canal in Venice, developed severe leptospirosis. After a 1-week history of fever, headache, myalgia, and vomiting they developed jaundice and renal failure.
Catherine A Ison et al.
The Lancet. Infectious diseases, 13(9), 762-768 (2013-06-15)
Effective treatment of gonorrhoea is fundamental to public health control; however, the ability of Neisseria gonorrhoeae to successively develop resistance to different treatments has hampered control efforts. The extended-spectrum cephalosporins--cefixime and ceftriaxone--have been recommended in the UK for treatment of
Johan Chanal et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 42(4 Pt 1), 454-458 (2013-02-26)
Bacterial culture remains the gold standard for symptomatic infection. Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) have better sensitivity and specificity for rectal and pharyngeal specimens. A bacterial culture with antibiogram must be done for all NAAT positive specimens in order to
Hemalatha Srinivasalu et al.
Pediatrics, 131(6), e1977-e1981 (2013-05-15)
Erythema of the ear lobe in the context of Lyme disease is caused by either borrelial lymphocytoma or localized erythema migrans. Here we present a case of chondritis limited to the ear cartilage caused by Lyme disease. The patient was