安全性情報
CRM014
Supelco
Trace Metals - Baghouse Dust
certified reference material, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
100
300
CofA
certificate is enclosed in each package
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
RTC CRM014-050
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.48
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
アナライト
詳細
    Cadmium
    Chromium
    Lead
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM014-50G-PW:
CRM014-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)