Merck
E0550000
エピルビシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4'-エピドキソルビシン 塩酸塩, エピドキソルビシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO11 · HCl
CAS番号:
分子量:
579.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
epirubicin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Epirubicin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
細胞透過性アントラサイクリン系抗腫瘍性抗生物質です。抗悪性腫瘍薬。 心毒性の抑えられたドキソルビシン立体異性体です。抗腫瘍活性は、トポイソメラーゼIIをターゲットにすることにより発揮されます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chikako Suzuki et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 30(1), 415-415 (2013-01-17)
The aim of this was to determine whether the change of size observed at the first response evaluation after initiation of first-line combination chemotherapy correlates with overall survival (OS) in patients with metastatic breast cancer (MBC). The change in size
Sarah N Hamilton et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 87(4), 719-725 (2013-09-05)
To review the treatment and outcomes of patients with primary cutaneous B-cell lymphoma (CBCL). Clinical characteristics, treatment, and outcomes were analyzed for all patients referred to our institution from 1981 through 2011 with primary CBCL without extracutaneous or distant nodal
D Groheux et al.
British journal of cancer, 109(5), 1157-1164 (2013-08-15)
Pathologic complete response (pCR) to neoadjuvant treatment (NAT) is associated with improved survival of patients with HER2+ breast cancer. We investigated the ability of interim positron emission tomography (PET) regarding early prediction of pathology outcomes. During 61 months, consecutive patients
Gunter von Minckwitz et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(28), 3531-3539 (2013-08-28)
Bisphosphonates prevent skeletal-related events in patients with metastatic breast cancer. Their effect in early breast cancer is controversial. Ibandronate is an orally and intravenously available amino-bisphosphonate with a favorable toxicity profile. It therefore qualifies as potential agent for adjuvant use.
Hung-Wei Yang et al.
Biomaterials, 34(29), 7204-7214 (2013-06-27)
Low accumulation of chemotherapeutic agent in tumor tissue and multidrug resistance (MDR) present a major obstacle to curing cancer treatment. Therefore, how to combine several therapeutics in one system is a key issue to overcome the problem. Here, we demonstrate