Merck
E1500000
エリスロマイシンエチルスクシナート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H75NO16
CAS番号:
分子量:
862.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
erythromycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)OC1C(CC(C)OC1OC2C(C)C(OC3CC(C)(OC)C(O)C(C)O3)C(C)C(=O)OC(CC)C(C)(O)C(O)C(C)C(=O)C(C)CC2(C)O)N(C)C
InChI
1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3
InChI Key
NSYZCCDSJNWWJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Erythromycin ethyl succinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
I Brook et al.
Clinical therapeutics, 23(11), 1889-1900 (2002-01-05)
Cefprozil and erythromycin are acceptable alternatives to penicillin in the treatment of pharyngitis/tonsillitis due to group A beta-hemolytic streptococcus (GABHS). The purpose of this trial was to determine the relative efficacy and tolerability of cefprozil and erythromycin in the treatment
Y A Cho et al.
Die Pharmazie, 67(2), 124-130 (2012-04-20)
The effects of curcumin, a natural anti-cancer compound, on the bioavailability and pharmacokinetics of tamoxifen and its metabolite, 4-hydroxytamoxifen, were investigated in rats. Tamoxifen and curcumin interact with cytochrom P450 (CYP) enzymes and P-glycoprotein, and the increase in the use
Yi Gu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 40(3), 737-743 (2005-12-27)
A sensitive and selective liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS) method was developed for simultaneous identification and quantification of erythromycin ethylsuccinate and erythromycin in human plasma, which can be well applied to clinical study. The method was based on liquid-liquid
J J Stewart et al.
Journal of clinical pharmacology, 40(4), 347-353 (2000-04-13)
Motion sickness and the antimotion sickness drugs scopolamine (SCP) and promethazine (PMZ) inhibit gastric emptying (GE). This study was conducted to determine if erythromycin would exert its well-known prokinetic effects in normal and motion-sick subjects given antimotion sickness drugs. Fifteen
Romain Métivier et al.
Environmental science and pollution research international, 20(10), 7275-7285 (2013-05-08)
Extracellular polymeric substances (EPS) are, along with microbial cells, the main components of the biological sludges used in wastewater treatment and natural biofilms. EPS play a major role in removing pollutants from water by means of sorption. The ability of