Merck
1245008
USP
エリスロマイシンエチルスクシナート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H75NO16
CAS番号:
分子量:
862.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
erythromycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)OC1C(CC(C)OC1OC2C(C)C(OC3CC(C)(OC)C(O)C(C)O3)C(C)C(=O)OC(CC)C(C)(O)C(O)C(C)C(=O)C(C)CC2(C)O)N(C)C
InChI
1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3
InChI Key
NSYZCCDSJNWWJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Erythromycin ethyl succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Erythromycin Ethylsuccinate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1245008-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhanhui Wang et al.
Food chemistry, 171, 98-107 (2014-10-14)
Erythromycin is an antibiotic used extensively in veterinary practice worldwide for treatment, prevention and growth promotion. In this work, monoclonal antibodies (Mabs) against erythromycin were produced and used to develop a competitive indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ciELISA) for the determination