APIファミリー
erythromycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N(C1C(C(OC(C1)C)O[C@H]2[C@@](C[C@H](C(=O)[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H](C2C)OC3OC(C(C(C3)(OC)C)O)C)C)CC)C)O)C)C)(O)C)O)(C)C
InChI
1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19?,20+,21+,22?,23-,24?,25?,26-,27?,29+,30?,31+,32?,33-,35?,36-,37?/m1/s1
InChI Key
IDRYSCOQVVUBIJ-ZTOAHLHUSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E1310000-50MG:
E1310000-1EA:
E1310000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)