安全性情報
E1400000
Erythromycin estolate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Erythromycin 2′-propionate dodecyl sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C40H71NO14 · C12H26SO4
CAS番号:
分子量:
1056.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
erythromycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O.CC[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(O)C[C@H](C)C(=O)C(C)[C@@H](O)[C@@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H26O4S/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2-12H2,1H3,(H,13,14,15)/t18-,19+,20?,21+,22-,23-,24-,25?,26-,28+,29+,30+,31-,32-,34-,35-,36+,37+;/m0./s1
InChI Key
SKDGGFHGLZBNBC-CAHOBLCESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Erythromycin estolate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E1400000-1EA:
E1400000-100MG:
E1400000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Cholestatic hepatitis caused by esters of erythromycin and oleandomycin. 1962.
F I Gilbert
Hawaii medical journal, 54(6), 603-605 (1995-06-11)
Soo-Jin Park et al.
Journal of colloid and interface science, 271(2), 336-341 (2004-02-20)
In this work, the producing of a biodegradable poly(l-lactide) (PLA)/poly(ethylene glycol) (PEG) microcapsule by emulsion solvent evaporation method was investigated. The effect of PEG segments added to the PLA microcapsules on the degradation, size distribution, and release behavior was studied.
Pidaran Murugan et al.
Journal of basic and clinical physiology and pharmacology, 16(1), 1-15 (2005-09-29)
Erythromycin estolate (EME), a potent macrolide antibiotic, generates free radicals, but their role in the development of liver toxicity is not yet well understood. The present study was carried out to investigate the effect of the antioxidant drug tetrahydrocurcumin (a
[Hepatotoxicity from erythromycin estolate].
S Saiz Santos et al.
Atencion primaria, 10(9), 1050-1050 (1992-12-01)
H Scholz et al.
European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 17(7), 470-478 (1998-10-09)
Erythromycin is frequently prescribed in Germany for acute otitis media, but well-designed clinical trials under present epidemiological conditions are lacking. Therefore, a double-blind, randomized, multicenter trial was performed to compare the clinical efficacy and safety of erythromycin estolate versus amoxicillin