Merck
F0180000
酢酸フルドロコルチゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
9α-フルオロ-11β,17α,21-トリヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン アセタート, 9-フルオロコルチゾール アセタート, 酢酸9-フルオロヒドロコルチゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31FO6
CAS番号:
分子量:
422.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fludrocortisone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C2(4306)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fludrocortisone acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Fludrocortisone acetate is a synthetic corticosteroid with more mineralocorticoid than glucocorticoid activity.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hitoshi Ishiguro et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 74(2), 249-255 (2014-06-02)
A synthetic glucocorticoid, dexamethasone, was recently shown to inhibit bladder cancer cell invasion and metastasis through the glucocorticoid receptor (GR) pathway but increased cell proliferation via inhibiting apoptosis particularly induced by cisplatin. Therefore, comedication with dexamethasone in bladder cancer patients
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 478(2), 429-438 (2014-12-06)
In order to customise treatment for patients, topical formulations are often diluted with drug-free cream bases to adjust the drug dose and thereby the formulations' activity to the patients' needs. However, the process of dilution influences properties of the formulations.