製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
InChI Key
ULSLJYXHZDTLQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Sludge samples by solid-liquid extraction (SLE) and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Wastewater samples by miniaturized liquid-liquid extraction (LLE), solid-phase extraction (SPE) and LC-ESI-MS/MS with SRM detection.
- Vertebrate wildlife and domestic animals by gel permeation chromatography (GPC) clean-up followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Blood samples by LLE and ESI-LC-MS/MS with MRM detection.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
45404-1EA:
45404-VAR:
45404-250MG:
45404-BULK:
45404-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック