Merck
46035
Supelco
ブロマジオロン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
ブロモジオロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H23BrO4
CAS番号:
分子量:
527.41
Beilstein:
1335336
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c4ccc(cc4)-c5ccc(Br)cc5
InChI
1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2
InChI Key
OWNRRUFOJXFKCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロマジオロンは抗凝固性殺そ剤であり、げっ歯類の個体数を制御するために広く使用されています。
アプリケーション
ブロマジオロンは、さまざまなクロマトグラフィー法を用いて生体マトリックス中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
46035-100MG:
46035-BULK:
46035-1EA:
46035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Stefan Endepols et al.
Pest management science, 68(3), 348-354 (2011-10-06)
The aim of this study was to determine the incidence and the level of resistance to bromadiolone among rats on farms suspected of being foci of resistance by using the international normalised ratio (INR)-based blood clotting response (BCR) test. Whether
Micheal W Mikhail et al.
Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 40(1), 35-44 (2010-05-28)
Susceptibility levels of the Norway rat, Rattus norvegicus and the roof rat, Rattus rattus to bromadiolone anticoagulant rodenticide by bioassay and biochemical methods were studied. Animals were trapped from Giza and Qualyobia Governorates in which the anticoagulant rodenticides were used
The use of bromadiolone to potentiate self-mutilatory bleeding: a case report.
Michael B Centorino et al.
Psychosomatics, 53(5), 489-493 (2012-06-05)
Julie Vein et al.
Ecotoxicology (London, England), 20(6), 1432-1441 (2011-06-02)
The anti-vitamin Ks (AVKs) are widely used to control rodent populations. They inhibit Vitamin K regeneration by the Vitamin K Epoxide Reductase (VKOR) and cause a fatal hemorrhagic syndrome. Because of repeated use, some populations of commensal rodents have expressed
Determination of bromadiolone in whole blood by high-performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry
Jin C-M, et al.
Forensic Science International, 171(1), 52-56 (2007)