Merck
45706
Supelco
ワルファリン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-3-(3-オキソ-1-フェニルブチル)クマリン, クマフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16O4
CAS番号:
分子量:
308.33
Beilstein:
8868198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI Key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... VKORC1(79001)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Warfarin is an anticoagulant commonly used in the prevention of thrombosis and thromboembolism. Its use is studied in stroke and pulmonary fibrosis patients among many others. It is used to study potential risks and interactions with other drugs and food.
生物化学的/生理学的作用
Warfarin consists of a racemic mixture of two active enantiomers, R- and S- forms. Warfarin is slower-acting than the common anticoagulant heparin. Warfarin inhibits the vitamin K-dependent synthesis of biologically active forms of the calcium-dependent clotting factors II, VII, IX and X. It inhibits regulatory factors protein C, protein S, and protein Z.
注意
専門家向けに限定されております。注意 ― 本薬剤に被爆しないようにしてください ― 専用の取扱説明書がお手元にない場合は使用しないでください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45706-1EA-R:
45706-250MG-R:4548173955766
45706-VAR-R:
45706-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jack Ansell et al.
Chest, 126(3 Suppl), 204S-233S (2004-09-24)
This article concerning the pharmacokinetics and pharmacodynamics of vitamin K antagonists (VKAs) is part of the Seventh American College of Chest Physicians Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy: Evidence-Based Guidelines. The article describes the antithrombotic effect of VKAs, the monitoring
A Placebo-Controlled Randomized Trial of Warfarin in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Imre Noth, Kevin J. Anstrom, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 10.1164, 201202-03140C-201202-03140C (2012)
Daisuke Yoshioka et al.
Journal of artificial organs : the official journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 17(4), 308-314 (2014-07-23)
The aim of this study was to evaluate our clinical experience with the Jarvik 2000 axial flow pump (Jarvik Heart, Inc, New York, NY, USA), a miniature axial flow left ventricular assist device (LVAD). The clinical results of eight patients
Periprocedural management of new oral anticoagulants in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
Jeffrey I Weitz et al.
Circulation, 129(16), 1688-1694 (2014-04-23)
Aaron Liew et al.
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S34-S44 (2013-06-29)
Warfarin is effective for the prevention and treatment of thromboembolism but produces variable anticoagulant effects and requires routine monitoring of the international normalized ratio (INR) to optimize the balance between efficacy and safety. The new oral anticoagulants (NOACs) have a