Merck
G6639
Sigma-Aldrich
グアニジンチオシアナート
≥97% (titration)
別名:
チオシアン酸グアニジニウム, ロダン化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
3563461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (titration)
形状
powder or crystals
テクニック
RNA extraction: suitable
white to off-white
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
water: 4 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2.5%
SMILES記法
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グアニジンチオシアン酸塩は、次の用途で使用されています。
  • 球状タンパク質表面活性に対するその作用を研究するために、変性剤として
  • 初代肝細胞から全RNAを抽出するため
  • ヒト骨からのDNA抽出に使用するインキュベーションバッファーの成分として
  • ゾウギンザメDNA抽出に使用するグアニジンチオシアン酸塩(GITC)溶解バッファーの成分として
  • ラット膵臓組織からのRNA抽出に使用する溶解溶液の成分として
カオトロピック剤および強力な変性剤で、細胞を可溶化します。
生物化学的/生理学的作用
グアニジンチオシアン酸塩(GTC)は、強力なタンパク質変性剤であり、内因性リボヌクレアーゼを変性させることができます。リボソームからのリボソームリボ核酸(rRNA)分離に関与します。GTCは、フェノールおよびクロロホルムと組み合わせて、細胞および組織からの全RNAの分離に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G6639-6X1KG:4548173198101
G6639-500G:4548173198095
G6639-1KG:4548173198064
G6639-BULK:
G6639-25G:4548173198088
G6639-VAR:
G6639-100G:4548173198057
G6639-250G:4548173198071
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emilia Bramanti et al.
Analytical biochemistry, 351(1), 100-113 (2006-01-28)
In this article, a multidimensional dynamic surface tension detector (DSTD), in a parallel configuration with a UV-visible diode array absorbance detector, is presented in a novel flow injection analysis (FIA) application to study the effects of chemical denaturants urea, guanidinium
DNA fromMycobacterium tuberculosisIdentified in Mediaeval Human Skeletal Remains Using Polymerase Chain Reaction
Taylor M G, et al.
Journal of Archaeological Science, 23, 789-798 (1996)
Julian R Peat et al.
F1000Research, 6, 526-526 (2017-06-06)
Methylation of CG dinucleotides constitutes a critical system of epigenetic memory in bony vertebrates, where it modulates gene expression and suppresses transposon activity. The genomes of studied vertebrates are pervasively hypermethylated, with the exception of regulatory elements such as transcription
Nicolas Chuvin et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 4(2), 263-282 (2017-07-29)
Transforming growth factor beta (TGFβ) acts either as a tumor suppressor or as an oncogene, depending on the cellular context and time of activation. TGFβ activates the canonical SMAD pathway through its interaction with the serine/threonine kinase type I and II
Extraction and Purification of Nucleic Acid using CBNP and PCIA Technique
Soni N
PharmaTutor, 4, 20-22 (2016)