Merck
50980
Sigma-Aldrich
グアニジンチオシアナート
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
別名:
チオシアン酸グアニジニウム, ロダン化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
3563461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.5% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-7.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
117-120 °C
120-122 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 280 nm in H2O at 6 M
SMILES記法
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
カオトロピック剤および強力な変性剤で、細胞を可溶化します。
その他情報
RNAの単離;新たに開発されたチオシアン酸グアニジン法で、RNaseおよびプロテオグリカンを多量に含む組織から、逆転写用の全長RNA鋳型を単離するのに利用できます
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
50980-VAR:
50980-6X250G:
50980-100G:
50980-BULK:
50980-INTR:
50980-250G:
50980-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J C Groppe et al.
Analytical biochemistry, 210(2), 337-343 (1993-05-01)
RNA isolated by conventional guanidinium isothiocyanate methods from tissues of a mollusc (red abalone: Haliotis rufescens) is largely degraded and discolored by contaminants. These contaminants are associated with inhibition of reverse transcriptase, prevent accurate spectrophotometric determination of RNA concentration, and
P Chomczynski et al.
Analytical biochemistry, 162(1), 156-159 (1987-04-01)
A new method of total RNA isolation by a single extraction with an acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform mixture is described. The method provides a pure preparation of undegraded RNA in high yield and can be completed within 4 h. It is
Turpen, T.H. and Griffith, O.M.
Biotechniques, 4, 11-11 (1986)
Kai Y Mak et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(9), 1434-1443 (2015-05-23)
Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) which breaks down profibrotic peptide angiotensin II to antifibrotic peptide angiotensin-(1-7) is a potential therapeutic target in liver fibrosis. We therefore investigated the long-term therapeutic effect of recombinant ACE2 using a liver-specific adeno-associated viral genome
Yuji Suzuki et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 72(7), 1951-1953 (2008-07-08)
High-quality total RNA was extracted using a cethyltrimethylammonium bromide-containing buffer followed by an acid guanidium thiocyanate-phenol-chloroform treatment from recalcitrant plant tissues such as tree leaves (pine, Norway spruce, ginkgo, Japanese cedar, rose), flowers (rose, Lotus japonicus) and storage tissues (seeds