Merck
LIGHTOX72
Sigma-Aldrich
LightOx72
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22N2O2
分子量:
346.42
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Fluorescence microscopy, fluorescence spectroscopy, conjugation.
特徴および利点
LightOx72 is a fluorescent molecule that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV-A and violet (405 nm) light sources. In the free, unconjugated form LightOx72 can be used as a cellular membrane stain. The free secondary amine moiety is a reactive group for conjugation to other (bio)molecules by N-acylation, N-sulphonylation, N-alkylation or aza-Michael addition. Stock solutions are typically prepared at 10 mM in DMSO or DMF.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
Chemical Equivalency 1ea=1mg
法的情報
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LIGHTOX72-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
細胞イメージング、タンパク質リガンド結合アッセイ、フローサイトメトリーで使用可能な蛍光レチノイン酸類縁体