Merck
M0500000
ピリラミン マレイン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-(4-メトキシフェニル)メチル-N′,N′-ジメチル-N-(2-ピリジニル)-1,2-エタンジアミン マレイン酸塩, メピラミン マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23N3O · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
401.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pyrilamine, mepyramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mepyramine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0500000-1EA:
M0500000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
High-performance liquid chromatographic determination of mepyramine maleate, pheniramine maleate and phenylpropanolamine hydrochloride in tablets and drops.
El-Gizawy S M, et al.
Analyst, 112(6), 867-869 (1987)
Central hypertensive action of histamine in conscious normotensive cats.
Finch L, et al.
European Journal of Pharmacology, 36(1), 263-266 (1976)
Lingli Yang et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(8), 2105-2113 (2014-03-01)
Histamine is thought to have a critical role in the synthesis of extracellular matrix in skin and may be involved in tissue remodeling of allergic diseases. Recent studies revealed that periostin, a matricelluar protein, contributed to tissue remodeling; however, a
Rhys L Evans et al.
Experimental lung research, 41(4), 189-198 (2015-04-07)
Asthma is associated with reversible airway obstruction, leucocyte infiltration, airways hyperresponsiveness (AHR), and airways remodeling. Fluid accumulation causes pulmonary edema contributing to airways obstruction. We examined the temporal relationship between the late asthmatic response (LAR) following allergen challenge of sensitized
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human