Merck
M1556000
12-ヒドロキシステアリン酸メチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
12-ヒドロキシオクタデカン酸メチル, 12-ヒドロキシステアリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38O3
CAS番号:
分子量:
314.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl 12-hydroxystearate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI Key
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyl 12-hydroxystearate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allergic contact dermatitis to methyl hydroxystearate in a rubber respirator.
Emma C Benton et al.
Contact dermatitis, 67(4), 238-239 (2012-09-11)
Hiroki Ebata et al.
Macromolecular bioscience, 8(1), 38-45 (2007-10-24)
Novel green and sustainable elastomers having both good biodegradability and chemical recyclability properties were designed and synthesized using potentially biobased materials and lipase as an environmentally benign catalyst. High molecular weight poly[(12-hydroxydodecanoate)-co-(12-hydroxystearate)] [poly(12HD-co-12HS)] samples with varying monomer ratios were prepared
M S Jie et al.
Lipids, 27(1), 59-64 (1992-01-01)
Methyl oleate (18:1) and linoleate (18:2) were readily transformed to the corresponding gem-dichlorocyclopropane derivatives in high yield, using triethylbenzylammonium chloride as the phase-transfer catalyst in the presence of aqueous NaOH and CHCl3. Reaction of dichlorocarbene with methyl 12-hydroxystearate furnished methyl