Merck
N0399004
Neohesperidin dihydrochalcone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)- 4H-1-benzopyran-4-one, 3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavone 7-neohesperidoside, Diosmetin 7-neohesperidoside, Neodiosmin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32O15
CAS番号:
分子量:
608.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
neohesperidin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)OC)O
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-8,10,19,21-31,33-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
VCCNKWWXYVWTLT-CYZBKYQRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Neohesperidin dihydrochalcone impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N0399004:
N0399004-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)