Merck
NISTRM8323
Yeast protein extract
NIST®RM 8323
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total protien content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)