安全性情報
NISTRM8398
全ゲノム変異体評価用ヒトDNA(欧州にに先祖を持つ米ユタ州女性)
NIST SRM 8398
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
genomic analysis
詳細
この標準品は、ユタ/欧州家系の女性の全ヒトゲノムサンプルから成ります。1ユニットのRM 8398は、ヒトリンパ芽球様細胞株GM12878(HG-001と表示)の単一の大量増殖から抽出したヒト ゲノムDNAを含むバイアルから成ります。このバイアルには約10 μgのゲノムDNAが含まれ、DNAはTEバッファー(10 mM TRIS、1 mM EDTA、pH 8.0)に懸濁されています。
SRM 8398_cert
SRM 8398 _SDS
アプリケーション
バリデーション、最適化、およびプロセス評価を目的とした標準物質(SRM)です。真陽性、偽陽性、および偽陰性の推定値を得ることにより、ヒトゲノムシーケンシングバリアントコールの性能を評価するために使用されます。
シーケンシングアプリケーションには、全ゲノムシーケンシング、全エクソームシーケンシング、および遺伝子パネルなどのより標的を定めたシーケンシングが含まれます。このゲノムDNAは、ラボの別のサンプルを処理し抽出したDNAを分析するときと同一の方法で分析することを意図しています。
特徴および利点
  • RM 8398は、ヒトリンパ芽球様細胞株に由来し、研究用です。
  • 使用期限、安定性、均一性、保管および使用方法の詳細は、NIST証明書に記載しています。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
NISTRM8398:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)