Merck
PHL80061
Pinocembrin
phyproof® Reference Substance
別名:
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxyflavanone, Pinocembrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O4
CAS番号:
分子量:
256.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(O)=C1)C3=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
InChI Key
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80061-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luqmaan Mohamed et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 28(10), 1155-1165 (2020-11-03)
Globally, breast cancer is the most common malignancy in women and the second most common cause of cancer-related death among women. There is therefore a need to identify more efficacious therapies for this neoplasm. Galenia africana (Kraalbos) is a perennial