Merck
PHL89278
シネンセチン
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-ジメトキシフェニル)-5,6,7-トリメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 2-(3,4-ジメトキシフェニル)-5,6,7-トリメトキシクロメン-4-オン, 3′,4′,5,6,7-ペンタメトキシフラボン, 6-ヒドロキシルテオリン 5,6,7,3′,4′-ペンタメチルエーテル, ペダリチンペルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O7
CAS番号:
分子量:
372.37
Beilstein:
345748
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
InChI Key
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89278-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)