Merck
PHL89559
アミグダリン
phyproof® Reference Substance
別名:
D-マンデロニトリル 6-O-β-D-グルコシド-β-D-グルコシド, D-マンデロニトリル-β-ゲンチオビオシド, アミグダロシド, ラエトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27NO11
CAS番号:
分子量:
457.43
Beilstein:
66856
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ビタ-ア-モンドとアンズの種の構成物である青酸グリコシド。アミグダリン自体が有効な抗癌薬であるという科学的根拠はありません。腫瘍関連モノクロナ-ル抗体に結合したβ配糖体を使用した最近の研究によれば、腫瘍細胞でのシアン化物の放出は著しい細胞毒性を示します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHL89559-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)