由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −39±2°, c = 2% in H2O
テクニック
HPLC: suitable
損失
≤7.5% loss on drying, 110 °C
色
white to off-white
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
10050-VAR:
10050-BULK:
10050-5G:4548173101866
10050-25G:4548173101859