Merck
PHL89697
グアイアズレン
phyproof® Reference Substance
別名:
1,4-ジメチル-7-イソプロピルアズレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18
CAS番号:
分子量:
198.30
Beilstein:
1365001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
InChI Key
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHL89697-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)