Merck
PHL82498
(+)-Catechin 5-gallate
phyproof® Reference Substance
別名:
Catechin 5-O-gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-3,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-5-yl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O10
CAS番号:
分子量:
442.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C3C(O[C@H](C4=CC=C(O)C(O)=C4)[C@@H](O)C3)=C1
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-18-12(8-17(28)21(31-18)9-1-2-13(24)14(25)3-9)19(7-11)32-22(30)10-4-15(26)20(29)16(27)5-10/h1-7,17,21,23-29H,8H2/t17-,21+/m0/s1
InChI Key
LVJJFMLUMNSUFN-LAUBAEHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82498-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)