Merck
G11004
Sigma-Aldrich
グアイアズレン
99%
別名:
1,4-ジメチル-7-イソプロピルアズレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18
CAS番号:
分子量:
198.30
Beilstein:
1365001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
InChI Key
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グアイアズレンは以下の化合物を合成する出発物質として使用できます:
  • アズレンをベースとする次のような染料分子;3-(7-イソプロピル-1,4-ジメチルアズレン-3-イル)-2-シアノアクリル酸、5-(7-イソプロピル-1,4-ジメチルアズレン-3-イル)-2-シアノペンタ-2,4-ジエノン酸。
  • スチルバズレニルニトロン(鎖破断抗酸化剤として使用できる第二世代アズレニルニトロン)。
  • ビス-アズレニルをベースとする近赤外蛍光消光剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G11004-VAR:
G11004-10G:
G11004-25G:
G11004-1KG:
G11004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Jessica Fiori et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(1), 64-72 (2010-09-22)
Guaiazulene (GA) is widely used as a natural ingredient in many health care products and solutions. Although it has been reported to have interesting biological effects, GA and azulene derivatives have been proven to be cytotoxic against normal human cells
Graziano Guella et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(23), 5770-5777 (2003-12-16)
It is shown here that calenzanane sesquiterpenes (1 and 6) can be isolated from organic extracts from the red seaweed Laurencia microcladia Kützing from the Bay of Calenzana, Elba Island, provided contact with acidic media is minimized. Such contact induces
E Dovolou et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 46(5), 862-869 (2011-02-18)
Reactive oxygen species (ROS) are between the major contributors for the reduced rate of in vitro bovine embryo production. It is believed that they can cause abnormal meiosis of oocytes, developmental arrest or cell death of embryos. Reports on the
Determination of the ophthalmic drug guaiazulene by high-performance liquid chromatography.
E Vidal-Ollivier et al.
Journal of chromatography, 463(1), 227-228 (1989-01-20)
Allergic contact cheilitis to guaiazulene.
G Angelini et al.
Contact dermatitis, 10(5), 311-311 (1984-05-01)