Merck
PHL89752
Patchouli alcohol
phyproof® Reference Substance
別名:
(1R,3R,6S)-2,2,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.03,8]undec-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
2553847
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@]1(O)CC[C@H](C)[C@@H]3C2
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11?,12?,14-,15?/m0/s1
InChI Key
GGHMUJBZYLPWFD-DUNKBJDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89752-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)