certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. D0740000
traceable to USP 1181007
APIファミリー
dextromethorphan
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI Key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1018-500MG:
PHR1018-500MG-BULK:
PHR1018-10G:
51156-500MG:
PHR1018-500MG-PW:
51156-500MG-BULK:
プロトコル
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.