certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. V0100018
traceable to USP 1711406
APIファミリー
verapamil
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl.N(CCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)(CCc1cc(c(cc1)OC)OC)C
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
InChI Key
FVLOHGQKBZSXNK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR2361-100MG:
試験成績書(COA)