certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP197
traceable to Ph. Eur. Y0000119
traceable to USP 1332000
APIファミリー
hydroxyurea
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI Key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。フリ-ラジカルであるニトロキシドを形成し、これが酵素活性部位にチロシルフリ-ラジカルを結合させることにより、リボヌクレオシドレダクタ-ゼを不活化します。デオキシヌクレオチドの合成をブロックすることでDNA合成をブロックし、またS期での同期や細胞死を誘導します。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5960 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2629-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)