Merck
1332000
USP
ヒドロキシ尿素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ヒドロキシカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONHOH
CAS番号:
分子量:
76.05
Beilstein:
1741548
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydroxyurea
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI Key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。フリ-ラジカルであるニトロキシドを形成し、これが酵素活性部位にチロシルフリ-ラジカルを結合させることにより、リボヌクレオシドレダクタ-ゼを不活化します。デオキシヌクレオチドの合成をブロックすることでDNA合成をブロックし、またS期での同期や細胞死を誘導します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1332000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)