certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. P0850000
traceable to USP 1522301
APIファミリー
pheniramine
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2646-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)