Merck
Y0001428
2-ベンジルピリジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Benzylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
115875
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pheniramine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
InChI Key
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pheniramine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0001428-1EA:
Y0001428:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Masaki Itoh et al.
Organic letters, 16(7), 2050-2053 (2014-03-22)
The direct α-methylenation of benzylpyridines was achieved using N,N-dimethylacetamide (DMA) as a one-carbon source under copper catalysis. An intermediary species was detected at an early stage, and a possible mechanism was proposed. Additionally, α-oxygenation and dimerization of benzylpyridines could also