certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1335417
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
ibandronate
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2715-500MG:
試験成績書(COA)