certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001319
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
trimebutine
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
FSRLGULMGJGKGI-BTJKTKAUSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2804-50MG:
試験成績書(COA)