certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1598053
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Cc3nccc(c3C)OCCCOC)c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(19-9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(22,23)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
KNYNPBSPFHFPML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3677-50MG:
試験成績書(COA)