Merck
S0750000
クロモリン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
クロモグリク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H14O11Na2
CAS番号:
分子量:
512.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium cromoglicate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI Key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium cromoglicate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
クロモリンは、肥満細胞からのヒスタミンや他の炎症誘発性メディエーターの放出を遮断します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and validation of impurity-profiling UPLC method for the determination of sodium cromoglicate and tetryzoline hydrochloride: Application on rabbit aqueous humor.
Lotfy HM, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1006, 121-129 (2015)
Validated RP-HPLC method for estimation of sodium cromoglycate in human plasma.
Sowjanya P.
International Journal of Pharmaceutical Research and Development, 5, 112-120 (2013)
Effects of sodium cromoglycate on cytokine production following antigen stimulation of a passively sensitized human lung model.
Matsuo N, et al.
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 84(1), 72-78 (2000)
Eyal Zur
International journal of pharmaceutical compounding, 16(5), 386-393 (2012-10-18)
Sodium cromoglicate (cromolyn sodium) is a very well-known medicine that has been used for many years for various allergic conditions. The topical use of this medicine is less known, and there are no commercial medicines of cream, gel, or lotion
Lindsey L Kennedy et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(12), 1406-1418 (2014-11-05)
Cholangiopathies are characterized by dysregulation of the balance between biliary growth and loss. We have shown that histamine (HA) stimulates biliary growth via autocrine mechanisms. To evaluate the paracrine effects of mast cell (MC) stabilization on biliary proliferation, sham or